1-Cloroisoquinolina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L17831.03
L17831.06
L17831.03EA
37.8
EUR
L17831.03
L17831.06
1-Cloroisoquinolina 95%
1-Cloroisoquinolina
Purity: 95%
CAS No.: 19493-44-8
Molecular Formula: C9H6ClN
Formula Weight: 163.61
Flash Point:
Formula:
C₉H₆ClN Pto. Ebullición: 105…108 °C (4 mmHg) Pto. de fusión: 33…35 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00024134 Núm. CAS: 19493-44-8 |