N,N,N',N'-Tetrametilnaftaleno-1,8-diamina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N1,N1,N8,N8-Tetramethylnaphthalene-1,8-diamine
169860100 169860500
ACRO169860100EA 62.8 EUR
ACRO169860100 ACRO169860500
N,N,N',N'-Tetrametilnaftaleno-1,8-diamina 99%
N,N,N',N'-Tetrametilnaftaleno-1,8-diamina
Formula: C₁₄H₁₈N₂
MW: 214,31 g/mol
Pto. Ebullición: 144…145 °C (5hPa)
Pto. de fusión: 46…50 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003920
Núm. CAS: 20734-58-1
EINECS: 244-001-6
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige to pink or brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 50 °C
GC ≥98.5 %