N,N,N',N'-Tetrametilnaftaleno-1,8-diamina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L00313.09
L00313.18
L00313.09EA
51.5
EUR
L00313.09
L00313.18
N,N,N',N'-Tetrametilnaftaleno-1,8-diamina ≥98%
N,N,N',N'-Tetrametilnaftaleno-1,8-diamina
Purity: 98+%
CAS No.: 20734-58-1
Molecular Formula: C14H18N2
Formula Weight: 214.31
Flash Point:
Formula:
C₁₄H₁₈N₂ Pto. Ebullición: 144…145 °C (7 mmHg) Pto. de fusión: 47…51 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003920 Núm. CAS: 20734-58-1 EINECS: 244-001-6 UN: 3263 ADR: 8,III |