Ácido 2-(metiltio)nicotínico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L09920.09
L09920.04
L09920.09EA
38.1
EUR
L09920.09
L09920.04
Ácido 2-(metiltio)nicotínico ≥98%
Ácido 2-(metiltio)nicotínico
Purity: 98+%
CAS No.: 74470-23-8
Molecular Formula: C7H7NO2S
Formula Weight: 169.20
Melting Point: 215-218°
Beilstein Reference: 4391503
Formula:
C₇H₇NO₂S Pto. de fusión: 215…218 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010101 Núm. CAS: 74470-23-8 |