2-Iodo-5-nitropiridina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H27103.03
H27103.06
H27103.03EA
70.2
EUR
H27103.03
H27103.06
2-Iodo-5-nitropiridina ≥97%
2-Iodo-5-nitropiridina
Purity: 97%
CAS No.: 28080-54-8
Molecular Formula: C5H3IN2O2
Formula Weight: 249.98
Melting Point: 163-168°
MDL No.: MFCD05863241
Formula:
C₅H₃IN₂O₂ Pto. de fusión: 163…168 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05863241 Núm. CAS: 28080-54-8 |