2,5-Dibromo-3,4-dinitrotiofeno 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L10348.03
L10348.06
L10348.03EA
68.4
EUR
L10348.03
L10348.06
2,5-Dibromo-3,4-dinitrotiofeno 95%
2,5-Dibromo-3,4-dinitrotiofeno
Purity: 95%
CAS No.: 52431-30-8
Molecular Formula: C4Br2N2O4S
Formula Weight: 331.94
Melting Point: 134-137°
Beilstein Reference: 218219
Formula:
C₄Br₂N₂O₄S Pto. de fusión: 134…137 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015537 Núm. CAS: 52431-30-8 |