3-Amino-2-tenoato de metilo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate
214300100 214300500
ACRO214300100EA 59.7 EUR
ACRO214300100 ACRO214300500
3-Amino-2-tenoato de metilo 99%
3-Amino-2-tenoato de metilo
Formula: C₆H₇NO₂S
MW: 157,19 g/mol
Pto. Ebullición: 100…102 °C (,1 mmHg)
Pto. de fusión: 66…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009765
Núm. CAS: 22288-78-4
EINECS: 244-895-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 66 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %