3-Amino-2-tenoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12802.14
A12802.06
A12802.22
A12802.14EA
129
EUR
A12802.14
A12802.06
A12802.22
3-Amino-2-tenoato de metilo ≥98%
3-Amino-2-tenoato de metilo
Purity: 98+%
CAS No.: 22288-78-4
Molecular Formula: C6H7NO2S
Formula Weight: 157.19
Melting Point: 63-67°
Boiling Point: 100-102°/0.1mm
MDL No.: MFCD00009765
Formula:
C₆H₇NO₂S Pto. Ebullición: 100…102 °C (0,1 mmHg) Pto. de fusión: 63…67 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009765 Núm. CAS: 22288-78-4 EINECS: 244-895-8 |