2-Amino-4-metil-3-tenoato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A10790.06
A10790.14
A10790.06EA
106
EUR
A10790.06
A10790.14
2-Amino-4-metil-3-tenoato de etilo ≥98%
2-Amino-4-metil-3-tenoato de etilo
Purity: 98+%
CAS No.: 43088-42-2
Molecular Formula: C8H11NO2S
Formula Weight: 185.25
Melting Point: 79-83°
Beilstein Reference: 1366073
Formula:
C₈H₁₁NO₂S Pto. de fusión: 79…83 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051669 Núm. CAS: 43088-42-2 |