3,6-Dimetil-1,4-dioxano-2,5-diona 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: DL-Lactide
376850250 376851000
ACRO376850250EA 89 EUR
ACRO376850250 ACRO376851000
3,6-Dimetil-1,4-dioxano-2,5-diona 99%
3,6-Dimetil-1,4-dioxano-2,5-diona
Formula: C₆H₈O₄
MW: 144,13 g/mol
Pto. Ebullición: 138…142 °C (8 mmHg)
Pto. de fusión: 122…126 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011685
Núm. CAS: 95-96-5
EINECS: 202-468-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
GC ≥98.5 %