3,6-Dimetil-1,4-dioxano-2,5-diona ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: DL-Lactide
L09026.09 L09026.18
L09026.09EA 40.5 EUR
L09026.09 L09026.18
3,6-Dimetil-1,4-dioxano-2,5-diona ≥99%
3,6-Dimetil-1,4-dioxano-2,5-diona
Purity: 99% CAS No.: 95-96-5 Molecular Formula: C6H8O4 Formula Weight: 144.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 180°(356°F) Melting Point: 122-126° Boiling Point: 138-142°/8mm Beilstein Reference: 82121 MDL No.: MFCD00011685
Formula: C₆H₈O₄
MW: 144,13 g/mol
Pto. Ebullición: 138…142 °C (8 mmHg)
Pto. de fusión: 122…126 °C
Pto. de inflamación: 180 °C (356 °F)
Número MDL: MFCD00011685
Núm. CAS: 95-96-5
EINECS: 202-468-3