(2-Hidroxilpropil)-β-ciclodextrina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Hydroxypropyl Betadex, Hydroxypropyl-β-cyclodextrin, (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin, HP-β-CD
297560250 297561000 297565000
ACRO297560250EA 117 EUR
ACRO297560250 ACRO297561000 ACRO297565000
(2-Hidroxilpropil)-β-ciclodextrina 97%
(2-Hidroxilpropil)-β-ciclodextrina
Formula: C₆₃H₁₁₂O₄₂
Pto. de fusión: 278 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16621721
Núm. CAS: 128446-35-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7.5 % (K.F.)
HPLC ≤2.0 % Residual beta-cyclodextrin (On dry substance)
NMR substituents are located mainly at O(2) of the anhydroglucopyranose units