(2-Hidroxilpropil)-β-ciclodextrina
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Hydroxypropyl Betadex, Hydroxypropyl-β-cyclodextrin, (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin, HP-β-CD
H31133.06 H31133.14 H31133.22
H31133.06EA 53.5 EUR
H31133.06 H31133.14 H31133.22
(2-Hidroxilpropil)-β-ciclodextrina
(2-Hidroxilpropil)-β-ciclodextrina
CAS No.: 128446-35-5 Melting Point: 305° MDL No.: MFCD00069372
Formula: C₆₃H₁₁₂O₄₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069372
Núm. CAS: 128446-35-5
EINECS: 420-920-1