γ-Ciclodextrina
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos:
gamma-Cyclodextrin, Cyclooctaamylose, γ-Cyclodextrin, Schardinger gamma-Dextrin
02190054.1
02190054.5
0219005401
0219005405
ICNA02190054.1EA
35
EUR
ICNA02190054.1
ICNA02190054.5
ICNA0219005401
ICNA0219005405
γ-Ciclodextrina
γ-Ciclodextrina
Formula:
C₄₈H₈₀O₄₀ MW: 1297,1248 g/mol |
Número MDL:
MFCD00009595 Núm. CAS: 17465-86-0 EINECS: 241-482-4 |