α-Ciclodextrina hidrato 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: α-Cyclodextrin hydrate, α-Cyclodextrin xhydrate
227290050 227290250 227291000
ACRO227290050EA 62.1 EUR
ACRO227290050 ACRO227290250 ACRO227291000
α-Ciclodextrina hidrato 98+%
α-Ciclodextrina hidrato
Formula: C₃₆H₆₀O₃₀·xH₂O
MW: 972.86 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: 278 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150804
Núm. CAS: 51211-51-9
EINECS: 233-007-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤11 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≤0.5 % Linear oligomers
Specific optical rotation +145° to +151° (20°C, 589 nm) (c=2, water) (on dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤15 ppm