β-Ciclodextrina hidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A14529.06
A14529.14
A14529.22
A14529.06EA
31.2
EUR
A14529.06
A14529.14
A14529.22
β-Ciclodextrina hidrato
β-Ciclodextrina hidrato
CAS No.: 68168-23-0
Molecular Formula: C42H70O35.xH2O
Formula Weight: 1134.98(anhy)
Melting Point: 288° dec.
Beilstein Reference: 5915513
Merck Reference: 14,2718
Optical Rotation: +142° (c=1.5 in water)
MDL No.: MFCD00150811
Formula:
C₄₂H₇₀O₃₅·H₂O MW: 1134.98 g/mol (anhy) Pto. de fusión: 288 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150811 Núm. CAS: 68168-23-0 EINECS: 231-493-2 |