γ-Ciclodextrina hidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
229900010 229905000 229900050
ACRO229900010EA 252 EUR
ACRO229900010 ACRO229905000 ACRO229900050
γ-Ciclodextrina hidrato 99%
γ-Ciclodextrina hidrato
Formula: C₄₈H₈₀O₄₀·H₂O
Pto. de fusión: 267 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149574
Núm. CAS: 91464-90-3
EINECS: 241-482-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤11 %
HPLC ≥98.5 % (ELSD)