γ-Ciclodextrina hidrato
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
γ-Cyclodextrin hydrate, γ-Cyclodextrin xhydrate
L11271.MC
L11271.ME
L11271.MCEA
44.1
EUR
L11271.MC
L11271.ME
γ-Ciclodextrina hidrato
γ-Ciclodextrina hidrato
CAS No.: 91464-90-3
Molecular Formula: C48H80O40.xH2O
Formula Weight: 1297.15(anhy)
Melting Point: ca 267° dec.
Beilstein Reference: 5725162
Merck Reference: 14,2718
Optical Rotation: +177° (c=1 in water) on dry basis
MDL No.: MFCD00149574
Formula:
C₄₈H₈₀O₄₀·H₂O MW: 1297,15 g/mol (anhy) Pto. de fusión: ∼ 267 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149574 Núm. CAS: 91464-90-3 EINECS: 241-482-4 Índice Merck: 14,2718 |