(±)-Ácido indolina-2-carboxílico 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Indoline-2-carboxylic acid
B25450.06
B25450.14
B25450.06EA
65.2
EUR
B25450.06
B25450.14
(±)-Ácido indolina-2-carboxílico 95%
(±)-Ácido indolina-2-carboxílico
Purity: 95%
CAS No.: 78348-24-0
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Melting Point: ca 168° dec.
MDL No.: MFCD00010635
Formula:
C₉H₉NO₂ MW: 163,18 g/mol Pto. de fusión: ∼ 168 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010635 Núm. CAS: 78348-24-0 EINECS: 278-899-6 |