DL-Menthol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
rel-(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
A18098.0B
A18098.18
A18098.22
A18098.30
A18098.0BEA
237
EUR
A18098.0B
A18098.18
A18098.22
A18098.30
DL-Menthol ≥98%
DL-Menthol
Purity: 98+%
CAS No.: 89-78-1
Molecular Formula: C10H20O
Formula Weight: 156.27
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4615
Odour: Sweet
Melting Point: 33-36°
Boiling Point: 212-216°
Beilstein Reference: 3194263
Merck Reference: 14,5837
MDL No.: MFCD00001484
Formula:
C₁₀H₂₀O MW: 156,27 g/mol Pto. Ebullición: 212…216 °C Pto. de fusión: 33…36 °C Densidad: 0,890 Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001484 Núm. CAS: 89-78-1 EINECS: 201-939-0 Índice Merck: 14,5837 |