(S)-(-)-Ácido indolina-2-carboxílico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(S)-Indoline-2-carboxylic acid
H27009.03
H27009.06
H27009.03EA
26.4
EUR
H27009.03
H27009.06
(S)-(-)-Ácido indolina-2-carboxílico ≥97%
(S)-(-)-Ácido indolina-2-carboxílico
Purity: 97+%
CAS No.: 79815-20-6
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Melting Point: ca 177° dec.
Optical Rotation: -115° (c=1 in 1N HCl)
Formula:
C₉H₉NO₂ MW: 163,18 g/mol Pto. de fusión: ∼ 177 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00070578 Núm. CAS: 79815-20-6 EINECS: 410-860-2 |