Ectoina
Proveedor: Merck
Sinónimos: (S)-2-Methyl-3,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid
1.30200.1001 1.30200.0100 1.30200.5001
1.30200.1001EA 0 EUR
1.30200.1001 1.30200.0100 1.30200.5001
Ectoina
Ectoina
Formula: C₆H₁₀N₂O₂
MW: 142,1558 g/mol
Número MDL: MFCD03419286
Núm. CAS: 96702-03-3
EINECS: 431-910-1