(3S)-(-)-cis-3,6-Dimetil-1,4-dioxano-2,5-diona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: L-Lactide, (3S,6S)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
L09031.06 L09031.14
L09031.06EA 27.2 EUR
L09031.06 L09031.14
(3S)-(-)-cis-3,6-Dimetil-1,4-dioxano-2,5-diona ≥98%
(3S)-(-)-cis-3,6-Dimetil-1,4-dioxano-2,5-diona
Purity: 98+% CAS No.: 4511-42-6 Molecular Formula: C6H8O4 Formula Weight: 144.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.4475 Melting Point: 95-99° Boiling Point: 255° Beilstein Reference: 82124 Optical Rotation: +265° (c=1 in chloroform) MDL No.: MFCD00070594
Formula: C₆H₈O₄
MW: 144.13 g/mol
Pto. Ebullición: 255 °C
Pto. de fusión: 95…99 °C
Número MDL: MFCD00070594
Núm. CAS: 4511-42-6
EINECS: 224-832-0