Ácido abiético 85%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
173131000 173130250
ACRO173131000EA 180 EUR
ACRO173131000 ACRO173130250
Ácido abiético 85%
Ácido abiético
Formula: C₂₀H₃₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03423567
Núm. CAS: 514-10-3
EINECS: 208-178-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥80 %
Free fructose, glucose,sucrose ≤5 %