Ácido abiético ≥90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
42582.03
42582.MD
42582.03EA
502
EUR
42582.03
42582.MD
Ácido abiético ≥90%
Ácido abiético
Purity: 90+%
CAS No.: 514-10-3
Molecular Formula: C20H30O2
Formula Weight: 302.45
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Pale yellow
Odour: Characteristic
Melting Point: 148-152°
Beilstein Reference: 2221451
Merck Reference: 14,7
MDL No.: MFCD03423567
Formula:
C₂₀H₃₀O₂ Pto. de fusión: 148…152 °C |
Número MDL:
MFCD03423567 Núm. CAS: 514-10-3 EINECS: 208-178-3 Índice Merck: 14,7 |