Ácido abiético ≥75%, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L13770.14
L13770.22
L13770.14EA
43
EUR
L13770.14
L13770.22
Ácido abiético ≥75%, tech.
Ácido abiético
Purity: 75%
CAS No.: 514-10-3
Molecular Formula: C20H30O2
Formula Weight: 302.45
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Characteristic
Beilstein Reference: 2221451
Merck Reference: 14,7
MDL No.: MFCD03423567
Formula:
C₂₀H₃₀O₂ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03423567 Núm. CAS: 514-10-3 EINECS: 208-178-3 Índice Merck: 14,7 |