Ácido orotico monohidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Orotic acid hydrate, 2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid hydrate
129571000
129575000
ACRO129571000EA
75.8
EUR
ACRO129571000
ACRO129575000
Ácido orotico monohidrato 98%
Ácido orotico monohidrato
Formula:
C₅H₄N₂O₄·1H₂O MW: 156.10 g/mol (anhy) Pto. de fusión: 334 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149398 Núm. CAS: 50887-69-9 EINECS: 200-619-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤12.0 % (1 g, 130°C, 3 hrs) |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |