Ácido orotico monohidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Orotic acid hydrate, 2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid hydrate
A18594.18
A18594.30
A18594.18EA
44.1
EUR
A18594.18
A18594.30
Ácido orotico monohidrato ≥98%
Ácido orotico monohidrato
Purity: 98%
CAS No.: 50887-69-9
Molecular Formula: C5H4N2O4.xH2O
Formula Weight: 156.10(anhy)
Melting Point:
Formula:
C₅H₄N₂O₄·1H₂O MW: 156.10 g/mol (anhy) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149398 Núm. CAS: 50887-69-9 EINECS: 200-619-8 |