Ácido pirrol-3-carboxilico hidrato 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
377655000 377650025
ACRO377655000EA 97.2 EUR
ACRO377655000 ACRO377650025
Ácido pirrol-3-carboxilico hidrato 95%
Ácido pirrol-3-carboxilico hidrato
Formula: C₅H₅NO₂·H₂O
Pto. de fusión: 144…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06201862
Núm. CAS: 336100-46-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤14 %
HPLC ≥94 %
Titration with NaOH ≥94 %