Cloruro de 2-tienilacetilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
232230500 232230050
ACRO232230500EA 162 EUR
ACRO232230500 ACRO232230050
Cloruro de 2-tienilacetilo 99%
Cloruro de 2-tienilacetilo
Formula: C₆H₅ClOS
Pto. Ebullición: 130…135 °C (90 mmHg)
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005456
Núm. CAS: 39098-97-0
EINECS: 254-290-0
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Free acid ≤2 %