Cloruro de 2-tienilacetilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L09323.06
L09323.14
L09323.06EA
31
EUR
L09323.06
L09323.14
Cloruro de 2-tienilacetilo ≥98%
Cloruro de 2-tienilacetilo
Purity: 98%
CAS No.: 39098-97-0
Molecular Formula: C6H5ClOS
Formula Weight: 160.62
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5513
Boiling Point: 131-132°/90mm
Beilstein Reference: 114547
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00005456
Formula:
C₆H₅ClOS Pto. Ebullición: 131…132 °C (90 mmHg) Densidad: 1,303 Pto. de inflamación: 101 °C (213 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005456 Núm. CAS: 39098-97-0 EINECS: 254-290-0 UN: 3265 ADR: 8,II |