Ácido 2-tienilacetico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
187730250 187731000 187730050
ACRO187730250EA 75 EUR
ACRO187730250 ACRO187731000 ACRO187730050
Ácido 2-tienilacetico 98%
Ácido 2-tienilacetico
Formula: C₆H₆O₂S
Pto. Ebullición: 160 °C (22 mmHg)
Pto. de fusión: 61…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005458
Núm. CAS: 1918-77-0
EINECS: 217-639-8
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 65 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
GC ≥88 %
Specific optical rotation +13.0° to +17.0° (20 °C, 589 nm) (neat)