Ácido 2-tienilacetico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A10394.14
A10394.22
A10394.36
A10394.14EA
56.4
EUR
A10394.14
A10394.22
A10394.36
Ácido 2-tienilacetico ≥98%
Ácido 2-tienilacetico
Purity: 98%
CAS No.: 1918-77-0
Molecular Formula: C6H6O2S
Formula Weight: 142.18
Melting Point: 61-65°
Boiling Point: 160°/22mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00005458
Formula:
C₆H₆O₂S Pto. Ebullición: 160 °C (22 mmHg) Pto. de fusión: 61…65 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005458 Núm. CAS: 1918-77-0 EINECS: 217-639-8 UN: 3261 ADR: 8,III |