Ácido 3-tienilacetico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Thiophene-3-acetic acid, 3-Thiopheneacetic acid
A10700.06
A10700.14
A10700.22
A10700.06EA
61.6
EUR
A10700.06
A10700.14
A10700.22
Ácido 3-tienilacetico ≥98%
Ácido 3-tienilacetico
Purity: 98%
CAS No.: 6964-21-2
Molecular Formula: C6H6O2S
Formula Weight: 142.18
Melting Point: 77-81°
Boiling Point: 129°/2.5mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00005473
Formula:
C₆H₆O₂S MW: 142.18 g/mol Pto. Ebullición: 129 °C (2.5 mmHg) Pto. de fusión: 77…81 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005473 Núm. CAS: 6964-21-2 EINECS: 230-166-1 UN: 3261 ADR: 8 III |