Ácido 2-tiofenobutirico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L07563.03 L07563.06
L07563.03EA 30.1 EUR
L07563.03 L07563.06
Ácido 2-tiofenobutirico ≥98%
Ácido 2-tiofenobutirico
Purity: 98% CAS No.: 4653-11-6 Molecular Formula: C8H10O2S Formula Weight: 170.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5320 Boiling Point: 122°/0.3mm Beilstein Reference: 127982 MDL No.: MFCD00005463
Formula: C₈H₁₀O₂S
Pto. Ebullición: 122 °C (0,3 mmHg)
Densidad: 1,169
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005463
Núm. CAS: 4653-11-6
EINECS: 225-090-0