Terpinolene ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: p-Menta-1,4(8)-dieno
T0817-500ML T0817-25ML
TCIAT0817-500MLEA 58 EUR
TCIAT0817-500ML TCIAT0817-25ML
Terpinolene ≥90.0% (por GC)
Terpinolene
Formula: C₁₀H₁₆
MW: 136,23 g/mol
Pto. Ebullición: 185°C
Pto. de inflamación: 37°C
Número MDL: MFCD00049191
Núm. CAS: 586-62-9
EINECS: 209-578-0
UN: 2541
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93d1dec78a0adc6a2c2a176bd1323ab709790fa2&vid=93d1dec78a0adc6a2c2a176bd1323ab709790fa2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %