Bromuro de S-etiltiouronio
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: Ethyl carbamimidothioate hydrobromide, S-Ethylisothiourea Hydrobromide, S-EIT hydrobromide, 2-Ethyl-2-thiopseudourea hydrobromide
81275-100 81275-50 81275-500 81275-1
CAYM81275-100EA 44 EUR
CAYM81275-100 CAYM81275-50 CAYM81275-500 CAYM81275-1
Bromuro de S-etiltiouronio
Bromuro de S-etiltiouronio
Formula: C₃H₉BrN₂S
Número MDL: MFCD00012585
Núm. CAS: 1071-37-0