Sulfato de bis(2-metilisotiouronio) ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
S-Methylisothiourea sulphate, 2-Methyl-2-thiopseudourea sulphate, S-Methylthiouronium sulphate, 2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulphate
A11044.0E
A11044.22
A11044.30
A11044.36
A11044.0EEA
353
EUR
A11044.0E
A11044.22
A11044.30
A11044.36
Sulfato de bis(2-metilisotiouronio) ≥98%
Sulfato de bis(2-metilisotiouronio)
Purity: 98+%
CAS No.: 867-44-7
Molecular Formula: C4H12N4S2.H2SO4
Formula Weight: 278.38
Melting Point: ca 235° dec.
Beilstein Reference: 3917217
Formula:
C₄H₁₂N₄S₂·H₂SO₄ MW: 278,38 g/mol Pto. de fusión: ∼ 235 °C (desc.) Densidad: 1,28 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013055 Núm. CAS: 867-44-7 EINECS: 212-759-7 |