TE solución tampón (tampón TRIS-EDTA) pH 8,0 biotechnology grade
Proveedor: VWR Chemicals
E112-100MLEA 50.9 EUR
E112-100ML E112-500ML
TE solución tampón (tampón TRIS-EDTA) pH 8,0 biotechnology grade
Tampones Tampones de clonación
Ready to use Tris-EDTA buffer.
  • Composition: 10 mM Tris, 1 mM EDTA
  • pH 8,0