Tampones Tris-glicina, concentrado 10X, ultrapuros
Proveedor: VWR Chemicals
0307-4LEA 285 EUR
0307-4L 0307-1L 0307-5L
Tampones Tris-glicina, concentrado 10X, ultrapuros
Tampones Tampones para electroforesis Tampones de migración
Tampones de electroforesis para geles de proteínas 1-D y 2-D.
  • Soluciones concentradas con una amplia gama de opciones de envasado.
Una solución de trabajo 1X contiene 0,025 M de Tris base y 0,192 M de glicina.