Sondas de temperatura, tipo K, con conector SMP, BOLA
Proveedor: Bohlender
P1860-20 P1860-15 P1860-25
BOHLP1860-20EA 182 EUR
BOHLP1860-20 BOHLP1860-15 BOHLP1860-25
Sondas de temperatura, tipo K, con conector SMP, BOLA
Pruebas de temperatura
El termopar en un tubo de acero inoxidable encapsulado en PTFE es ideal para la medición de la temperatura en líquidos agresivos y el cable proporciona una conexión flexible del dispositivo de medición al medio.
  • Con punta, anillo de collarín Ø 12 mm y cable recubierto de PTFE verde y conector SMP
  • Resistencia a la temperatura de -200 a +250 °C
  • Resistencia química universal