PBS y TBS Tampones de lavado, ultrapuros
Proveedor: VWR Chemicals
0788-2PKEA 403 EUR
0788-2PK E703-1L E703-500ML J640-4L
PBS y TBS Tampones de lavado, ultrapuros
Tampones Tampones para electroforesis Tampones de lavado
Tampones de lavado ideales para aplicaciones como inmunotransferencia y ELISA. Se evita un fondo alto mediante la eliminación eficaz de los reactivos libres.