Tampón Tris-acetato-EDTA (TAE)
Proveedor: VWR Chemicals
K915-1.6LEA 207 EUR
K915-1.6L K915-4L K915-5L
Tampón Tris-acetato-EDTA (TAE)
Tampones Tampones para electroforesis Tampones de migración
El tampón TAE se utiliza ampliamente para aplicaciones de electroforesis en gel de agarosa que requieran una alta resolución y separación de ADN bicatenario de alto peso molecular. El tampón TAE es más compatible con manipulaciones en gel y procedimientos de recuperación de banda que el tampón TBE.
  • Ideal para la recuperación de ADN y manipulaciones en gel
  • Baja fuerza iónica
  • Mejor resolución de grandes fragmentos de ADN (ADN de >12 kb)
  • Opciones prácticas de envasado para minimizar peso y mezcla
Composición del tampón TAE (1X): 0,04 M de Tris-acetato; 0,001 M de EDTA; pH final de 8,0