Solución RapidBlock™, 10x
Proveedor: Avantor
VWR®
M325-15MLEA 31.2 EUR
M325-15ML M325-100ML
Solución RapidBlock™, 10x
Tampones Tampones para electroforesis Tampones para bloqueo
La solución RapidBlock™ reduce el tiempo de bloqueo a 5 minutos para los procedimientos de transferencia tipo Western en membranas de PVDF y de nitrocelulosa. Esta formulación sin proteínas minimiza la reactividad cruzada y la unión inespecífica de anticuerpos, generando transferencias con un nivel bajo de interferencias y una mayor relación señal-ruido.
  • Solo 5 minutos para bloqueo de PVDF o nitrocelulosa.
  • Reduce el ruido de fondo y la reactividad cruzada
  • Mejora las señales quimioluminiscentes
  • Formulación sin proteínas