Extracto de levadura
Proveedor: VWR Chemicals
J850-1KGEA
335
EUR
J850-1KG
J850-100G
J850-500G
J850-10KG
J850-5KG
Extracto de levadura
Suplementos y aditivos de cultivo celular
El extracto de levadura es la porción soluble en agua de la levadura autolisada que contiene una fuente de complejo de vitamina B.
- Extracto de alta pureza
- Se utiliza para complementar los medios