VWR®, Agarose RA™
Proveedor: VWR Chemicals
N605-100GEA 287 EUR
N605-100G N605-1KG N605-250G N605-500G
VWR®, Agarose RA™
Geles de electroforesis Agarosa y acrilamida
Agarose RA™ es una agarosa de aplicación general con una alta resolución y rentabilidad para usuarios de grandes volúmenes. Se ha desarrollado específicamente para verificaciones rápidas de productos de PCR, preparaciones plasmídicas, cribados y clonación.
  • Agarosa idónea para un alto rendimiento
  • Alta resolución
  • Fácil preparación
  • Excelente sensibilidad
Agarose RA™ tiene una alta resolución, se configura y prepara fácilmente, cuenta con una baja EEO y dispone de una excelente sensibilidad y un nivel bajo de interferencias cuando se tiñe. Para aplicaciones de transferencia Western y recuperación se recomienda Agarose I™.