Dichloroisocyanuric acid sodium salt monohydrate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Troclosene sodium hydrate, Sodium dichloroisocyanurate hydrate
436450010 436452500 436450500
ACRO436450010EA 196 EUR
ACRO436450010 ACRO436452500 ACRO436450500
Dichloroisocyanuric acid sodium salt monohydrate 97%
Dichloroisocyanuric acid sodium salt monohydrate
Formula: C₃Cl₂N₃NaO₃.H₂O
MW: 237,96 g/mol
Pto. de fusión: 240…250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149404
Núm. CAS: 52671-45-1
EINECS: 220-767-7
UN: 2465
ADR: 5.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 96.0 to 104.0 % (on dry substance)
Loss on drying 6 % to 11 % (105°C, 4 h)