Fenol 99% ≥99% saturated with buffer grado biotecnología, buffered
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Ácido fénico, Fenilalcohol, Ácido carbólico, Hidroxibenceno
0945-100MLEA 81.8 EUR
0945-100ML 0945-400ML
Fenol 99% ≥99% saturated with buffer grado biotecnología, buffered
Fenol
Envasado a pH 6.6, esta mezcla se suministra con tampón alcalino suplementario que permite fácilmente incrementar el pH a 7.9 para la purificación de DNA.
Formula: C₆H₅OH
MW: 94.11 g/mol
Pto. Ebullición: 181.7
Pto. de fusión: 40.8
Pto. de inflamación: 81
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002143
Núm. CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 2821
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 12,07390
Order Now
Resultados test especificaciones
Abs.@ 330nm = 0.2
Abs.@ 405nm = 0.1
Abs.@ 510nm = 0.1
pH (Buffer) @25°C 7.7 - 8.1
Purity = 99 %