Fenol : Cloroformo : Alcohol isoamílico (25:24:1) (v/v/v) ≥99.0%, Biotechnology Grade for biotechnology 1 Phase
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
Carbolic acid, Hydroxybenzene, Phenic acid
K169-100MLEA
168
EUR
K169-100ML
K169-400ML
Fenol : Cloroformo : Alcohol isoamílico (25:24:1) (v/v/v) ≥99.0%, Biotechnology Grade for biotechnology 1 Phase
Fenol : Cloroformo : Alcohol isoamílico
Listo para usar, solución de única fase que no tiene que ser equilibrada con solución de purificación tamponada antes de su uso. Pre-mezclada con alcohol isoamílico (25:24:1).
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00133763 Núm. CAS: 136112-00-0 UN: 2810 ADR: 6.1,II |
Resultados test especificaciones
Conductivity(50%, Water) @25 °C | 250 uS - 330 uS |
pH(50%, Water) @25°C | 8.05 - 8.35 |