(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naftol
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos:
(S)-BINOL, (S)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol, (S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol
70052-1
70052-5
CAYM70052-1EA
38.5
EUR
CAYM70052-1
CAYM70052-5
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naftol
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naftol
Formula:
C₂₀H₁₄O₂ MW: 286.33 g/mol |
Número MDL:
MFCD00004068 Núm. CAS: 18531-99-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |